Documenti fondamentali
808025
TSKgel® GMPWXL (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
2.750,00 €
2.750,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.750,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
2.750,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® a esclusione sterica (Tipo PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08025
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
13 μm
Dimensione pori
pore diameter (100 - 1000 Å)
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
TSKgel GMPWXL is a mixed bed scouting column for aqueous water-soluble linear polymers. Its pore volume is accessible to polymers ranging from molecular weights of 500 up to 8,000,000 Da. By quickly categorizing the MW profile of an unknown sample, TSKgel GMPWXL allows the selection of the most appropriate TSKgel PWXL column for best results in a routine analysis. TSKgel GMPWXL is also used for the analysis of samples with broad MW distributions.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)