Documenti fondamentali
822792
TSKgel® SuperOligoPW (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Scegli un formato
1 EA
2.680,00 €
2.680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.680,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
2.680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® SuperOligoPW HPLC Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22792
Parametri
≤0.5 M salt concentration
≤20% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
10-80 °C temperature
50 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 6 mm
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
3 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
The TSKgel® SuperOligoPW column is designed for the determination of molecular mass of aqueous oligomers, particularly oligosaccharides, and low molecular weight aqueous polymers. Compared to the TSKgel G-Oligo-PW column, the three micron particle size and semi-micro dimensions (15 cm x 6 mm ID) of the TSKgel SuperOligoPW column reduces analysis time by a factor of two while maintaining resolution and lowering solvent consumption.Since the packing material in the TSKgel SuperOligoPW columns is more hydrophilic compared with TSKgel G-Oligo-PW columns, an even wider range of water-soluble polymers can be eluted without the need to add organic solvent to the eluent.
Stato fisico
Shipped in water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)