Documenti fondamentali
807125
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
781,00 €
781,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
781,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
781,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh ODS-120T, 07125
Grado di funzionalizzazione
22% Carbon, multilayer, encapped
Parametri
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
200 m2/g
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
150 Å pore diameter
pH di lavoro
2.0-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
Stato fisico
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)