Documenti fondamentali
80023449
TSKgel® UP-SW3000 (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol phase
Scegli un formato
1 EA
2.540,00 €
2.540,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.540,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
2.540,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® UP-SW3000, phase diol, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 2 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 0023449
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
0.35 mL/min flow rate
10-30 °C temp. range
340 bar pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
250 Å
Intervallo di pH
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Applicazioni
TSKgel® UP-SW3000 HPLC Column may be used for the separation of:
  • Free payloads and related species from antibody drug conjugates (ADCs) and their aggregates, during their determination by using 1-dimensional (1D) gradient size exclusion chromatography (SEC).[1]
  • Protein biopharmaceuticals in aqueous solutions, during their analysis by SEC.[2]
Altre note
Categorie correlate: Analitica/Cromatografia, HPLC, colonne HPLC & FPLC per le separazioni di biopolimeri, colonne a filtrazione gel TSKgel Gel per proteine ed altri biopolimeri, colonne a filtrazione gel TSKgel per analizzare purezza e aggregati, colonne TSKgel a esclusione dimensionale.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Comprehensive study on the effects of sodium and potassium additives in size exclusion chromatographic separations of protein biopharmaceuticals.
Goyon A, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 144, 242-251 (2017)
Extending the limits of size exclusion chromatography: Simultaneous separation of free payloads and related species from antibody drug conjugates and their aggregates.
Goyon A, et al.
Journal of Chromatography A, 1539, 19-29 (2018)
Articoli
Size exclusion chromatography columns enhance biomolecule separation efficiency with sub-2 μm particles, improving analytical performance.