Documenti fondamentali
80023450
TSKgel® UP-SW (2 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2 cm × 4.6 mm, diol phase
Scegli un formato
1 EA
740,00 €
740,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
740,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
740,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® UP-SW Guard Column for P/N 80023448/9, L × I.D. 2 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 0023450
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-30% aqueous soluble organic solvents
10-30 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4.6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
2 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Altre note
Related Catagories: Analytical/Chromatography, HPLC, HPLC & FPLC Columns for Biopolymer Separations, TSKgel Gel Filtration Columns for Proteins and Other Biopolymers, TSKgel Gel Filtration Columns to Analyze Purity and Aggregates, TSKgel Size Exclusion Columns
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)