Documenti fondamentali
67014-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 PKG
812,00 €
812,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
812,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
812,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel hardware (column)
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Classi chimiche degli analiti
peptides
Produttore/marchio commerciale
BIOshell
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.0% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
60 m2/g
Copertura della superficie
2.2 μmol/m2
Matrice
particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5.0 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell 160Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)