Documenti fondamentali
66949
Supelco
Sodium bicarbonate/Sodium carbonate concentrate
100 mM Na2CO3 and 4 mM NaHCO3, IC eluent concentrate (20x) for Metrosep A Supp 17
Scegli un formato
1 L
3.910,00 €
66949-2.5L
9.750,00 €
3.910,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
3.910,00 €
66949-2.5L
9.750,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
3.910,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
100 mM Na2CO3
4 mM NaHCO3
tecniche
ion chromatography: suitable
Compatibilità
application tested
Descrizione generale
This eluent concentrate is application tested. Information about the exact contents and expiry date is described in the certificate.
Applicazioni
Metrohm IC application note : AN-S-353 : Routine drinking water analysis
Metrohm IC application note : AN-S-397 : IC assay for sodium chloride in sodium chloride tablets for solution
Metrohm IC application note : AN-S-398 : Phosphate in sodium and potassium phosphates compounded injections
Metrohm IC application note : AN-U-049 : Disinfection byproducts in water
Metrohm IC application note : AN-P-085 : Iodine monitoring in natural sources
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Nota sulla preparazione
Prepared with sodium carbonate, sodium bicarbonate and high purity water (18.2 MΩ 0.2 μm filtered)
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)