Documenti fondamentali
66919-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Scegli un formato
1 PKG
511,00 €
511,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
511,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
511,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materiali
stainless steel hardware (guard column)
agenzia
suitable for USP L1
Descrizione
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 3 ea
Grado di funzionalizzazione
4.6% carbon loading
Parametri
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
0.5 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
spherical silica particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
Intervallo di pH d’impiego
1-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)