Documenti fondamentali
64749
Supelco
Drying Column with Frit, 300mm x 10mm OD
Sinonimo/i:
Specialty Glass Column
Scegli un formato
1 EA
59,30 €
59,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
59,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
59,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
LPLC: suitable
Livello qualitativo
Lungh. × D.E.
300 mm × 10 mm
Compatibilità
for use with US EPA Protocol
Caratteristiche e vantaggi
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)