Documenti fondamentali
59140-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC ABZ
Scegli un formato
1 EA
923,00 €
923,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
923,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
923,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L60
Nome Commerciale
SUPELCOSIL
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
12.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
La fase SUPELCOSIL LC-ABZ possiede un′esclusiva tecnologia di disattivazione che fornisce un′eccellente performance di fase inversa per i composti basici oltre che per i composti acidi, neutri polari e non polari. Per ottenere una buona forma del picco nella fase LC-ABZ, non sono generalmente richieste operazioni di soppressione del silanolo, quali l′utilizzo di ammine in competizione, l′impiego di un′elevata forza ionica e la regolazione delle fasi mobili a pH estremi.
Applicazioni
  • Validazione di un metodo di cromatografia liquida ad alta prestazione per il dosaggio e la determinazione delle impurezze organiche correlate nella sostanza farmacologica nevirapina. Questo lavoro convalida un metodo che utilizza la colonna HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ per valutare la purezza e le impurezze dei farmaci contro l'HIV, dimostrando l'elevata specificità e l'elevata riproducibilità della colonna (Li et al., 2000).
  • Studio comparativo del comportamento di ritenzione in fase inversa HPLC della S-adenosil-L-metionina e relativi metaboliti su fasi stazionarie Hypersil ODS e Supelcosil LC-ABZ. Questo studio comparativo fornisce indicazioni sul comportamento di ritenzione dei composti bioattivi su SUPELCOSIL LC-ABZ, stabilendone la versatilità e le robuste prestazioni nelle separazioni biochimiche complesse (Valkó et al., 1993).
Caratteristiche e vantaggi
• Per acidi, basi e zwitterioni
• Maggiore ritenzione polari rispetto alle fasi inverse standard
• Selettività eccezionale
• Disattivazione del silanolo
• La forma del picco, l′efficienza e la ritenzione sono comparabili alle fasi C8 per analiti non polari.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J G Ufkes et al.
Pharmacy world & science : PWS, 20(2), 83-87 (1998-05-19)
To study the pharmacokinetics of dextromoramide in long-term opiate addicts on methadone maintenance therapy (MMT) a reverse-phase HPLC technique was developed to monitor dextromoramide and methadone concentrations in plasma simultaneously. After liquid-liquid extraction from plasma, dextromoramide and methadone were determined
Neil C Dias et al.
The Analyst, 128(5), 427-433 (2003-06-07)
The solvation parameter model is used to identify suitable chromatographic models for estimating the octanol-water partition coefficient for neutral compounds of varied structure by reversed-phase liquid chromatography. The stationary phase Supelcosil LC-ABZ with methanol-water mobile phases affords a series of
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown
Chromatograms
application for HPLC