58348
SUPELCOSIL™ LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna per HPLC SUPELCOSIL™ LC-18-DB., 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
11.0% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
- analiti di rilevanza farmaceutica sottoposti ad analisi mediante LC abbinata all′analisi delle componenti principali (PCA).
- loratadina nel plasma umano nel corso della sua analisi mediante HPLC abbinata a rivelazione a ultravioletti (UV).
Note legali
Precolonna
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?