Documenti fondamentali
59038
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
Scegli un formato
10 EA
42,50 €
42,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
42,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
42,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
for Conventional Column Hardware (compression style)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diametro
1/4 in.
Spessore
0.39 in.
Dimensione pori
0.5 μm porosity
Compatibilità
for use with compression style column hardware
Descrizione generale
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the frit material for part number 59038?'
    1 risposta
    1. The frits are made of stainless steel.
      Utile?
  2. What is the material for the column frits? Are they a silica based frit or are there any metal or other additives (exact composition is not needed just base material)? Thank you very much for you answer and time!
    1 risposta
    1. The frits are made of stainless steel.