Documenti fondamentali
58264
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 2 μm
Scegli un formato
10 EA
41,60 €
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
41,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
for Conventional Column Hardware (compression style)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diametro
1/4 in.
Spessore
0.39 in.
Dimensione pori
2 μm porosity
Descrizione generale
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)