Documenti fondamentali
58062-U
Dispositivo per la filtrazione della fase mobile Supelco® 2
Sinonimo/i:
Supelco Apparatus for Mobile Phase Filtration
Scegli un formato
1 EA
702,00 €
702,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
702,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
702,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
connects to aspiration line yes
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1
Descrizione generale
Connects to aspiration line
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • S/T 34/45 funnel base
  • S/T 34/45 1000 mL flask and glass cap
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Identificare e correggere i problemi più comuni nelle procedure di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per ripristinare le prestazioni della colonna.
Domande
  1. Buenas tardes, ¿vendéis este equipo por piezas? Necesito reponer la pieza en forma de vaso del equipo de vacío, pero el resto del equipo está intacto.
    1 risposta
    1. Yes, the spare parts for this product are sold separately. The cup-shaped part is referred to as the glass reservoir, located on the top of the apparatus. The product number for this item is 58063. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/58063