Documenti fondamentali
SYNF10401L
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
joint: ST/NS 40/35
Sinonimo/i:
Synthware F10401L, complete filtration apparatus
Scegli un formato
1 EA
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS40/35
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F10401L
Categorie correlate
Descrizione generale
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)