Documenti fondamentali
SYNF100001
Synthware 47 mm filtration funnel with fritted support
Sinonimo/i:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
Scegli un formato
1 EA
63,80 €
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
63,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
63,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F100001
Diam. disco
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Capacità
300 mL capacity
Descrizione generale
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. May I ask what parts this has? Just a CUP? or with a metal clamp? what is fritted support, is it filter head?
    1 risposta
    1. This product is a fritted base filtration funnel.