Documenti fondamentali
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings
Long fitting set, 1/16 in. tubing
Sinonimo/i:
Polyether Ether Ketone Tube Fittings
Scegli un formato
5 EA
39,90 €
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
39,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
39,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 5 ea
Compatibilità
1/16 in. tubing
Caratteristiche e vantaggi
For Rheodyne valves. Hold to 5000 psi (350 kg/cm²).
Note legali
RheFlex is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Upchurch Fittings Kit for use with Waters
58639
Upchurch Fittings Kit
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.007 in., yellow, max. pressure 8000
Z226688
PEEK Tubing
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. What is the length of product 57690-U, Rheflex PEEK Fitting?
    1 risposta
    1. The length of Rheflex PEEK Fitting 57690-U is 33 mm, or 1.32 in.