57495-U
Supel™ Swift HLB 96-Well solid phase extraction (SPE) Plate
bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Sinonimo/i:
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate
Scegli un formato
294,00 €
Scegli un formato
About This Item
294,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supel™ Swift HLB SPE 96-Well Plate, bed wt. 10 mg, pk of 1 ea
Descrizione
detection: MS friendly
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 10 mg
Confezionamento
pk of 1 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
425-500 m2/g
Matrice
polymeric HLB base material
Dimensione particelle
40-75 μm (>90%)
Dimensione pori
80-210 Å pore size
Categorie correlate
Descrizione generale
The 96-well format is perfect for medium to high-throughput laboratories performing large numbers of samples at a time and is also amenable to automation.
Product Data Sheet
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.