Documenti fondamentali
57329-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinonimo/i:
StableFlex FIBRA SPME 1 CM PK3, AUTO, 50/30UM DVB/CARBOXEN-PDMS
Scegli un formato
3 EA
635,00 €
635,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
635,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
635,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Gruppo in fibra SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, plain gray hub
Materiali
StableFlex fiber
plain gray hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pk of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Matrice
Carboxen® carbon molecular sieve
Gruppo funzionale matrice
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
Composti aromatici
Altre note
L′aspetto può variare. La presenza di macchie scure sulla fibra non altera le prestazioni del prodotto.
Nota a piè di pagina
Rivestimento legato a un′anima di silice fusa flessibile, per un rivestimento più idoneo su una fibra meno fragile. Può esistere una lieve differenza in termini di selettività dell′estrazione rispetto allo stesso rivestimento su un′anima di silice fusa standard.
Note legali
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Phytochemical Characterization of Rhus coriaria L. Extracts by Headspace Solid-Phase Micro Extraction Gas Chromatography, Comprehensive Two-Dimensional Liquid Chromatography, and Antioxidant Activity Evaluation
Arena K, at al.
Molecules (Basel), 27(5), 1727-1727 (2022)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Protocolli
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Chromatograms
application for SPME, suitable for GC
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. I’m using this SPME fiber for VOC extraction and GC-MS analysis. I have one fiber and two batches of 25 samples each to process. Could you recommend the best cleaning method between measurements to prevent contamination? Thank you for your help.
    1 risposta
    1. For cleaning, immerse the fiber in methanol for 15 to 30 minutes. Allow the fiber to dry completely in a clean environment. Avoid contact with fingers or any contaminated surfaces. After cleaning, the fiber may need conditioning by exposure to the sample matrix or a standard solution before use.