57316-U
SPME Fiber Assembly
for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME Fiber Assembly Bare Fused Silica, needle size 24 ga, for use with manual holder
Materiali
fused silica fiber
plain orange hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
La microestrazione in fase solida (SPME) è una tecnica di preparazione del campione che non prevede l’impiego di solventi, ma che utilizza fibre rivestite per estrarre gli analiti d’interesse da un campione prima dell’analisi mediante GC o HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.