The 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS) is Product Number 57329-U.
57284-U
SPME Fiber Assortment Kit
StableFlex™, DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 85 μm (PA), 85 μm (CAR/PDMS), 50/30 μm (DVB/CAR/PMDS), 50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS),
Sinonimo/i:
SPME TM=["StableFlex"] fiber kit
Scegli un formato
1.030,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.030,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME StableFlex™ fiber assortment kit, needle size 23 ga, StableFlex fiber, for use with autosampler
Materiali
StableFlex fiber
assorted colors hub
Livello qualitativo
Misura ago
23 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer of DVB/CAR/PDMS)
50 μm (DVB layer of DVB/CAR/PMDS)
50/30 μm (DVB/CAR/PMDS)
65 μm (PDMS/DVB)
85 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
DVB/CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
- 65μm PDMS/DVB coating (pink, plain hub)
- 50/30μm DVB/Carboxen/PDMS coating (gray, plain hub)
- 85μm Carboxen/PDMS coating (light blue, plain hub)
- 85μm Polyacrylate coating (white, plain hub)
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer la référence individuelle correspondant à la fibre DVB/CAR/PDMS de ce pack ? S'agit-il d'une fibre de 1 cm ou 2 cm ? Merci par avance
1 risposta-