Documenti
57298-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinonimo/i:
Unità fibra SPME DVB/CAR/PDMS
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
Gruppo in fibra SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with autosampler
Materiali
StableFlex fiber
plain gray hub
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pk of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
DVB/CAR/PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
Applicazioni
L′assemblaggio di fibre SPME divinilbenzene/carbossene/polidimetilsilossano (DVB/CAR/PDMS) è usato per l′analisi delle emissioni VOC da materiali di vecchia data in plastica e in gomma tramite microestrazione in fase solida dello spazio di testa con gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa.
Caratteristiche e vantaggi
Progettato per l′uso con il sistema sigillante Merlin Microseal, può essere usato con altri sistemi privi di setto.
Altre note
L′aspetto può variare. Sulla fibra possono comparire dei punti più scuri, che non avranno alcun effetto sulle prestazioni.
Nota a piè di pagina
Rivestimento legato a un nucleo interno di silice fusa flessibile, con il risultato di un rivestimento più adatto su una fibra meno fragile. Può esserci una leggera differenza nella selettività dell′estrazione rispetto allo stesso rivestimento su un nucleo interno di silice fusa standard.
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
The development of a SPME-GC/MS method for the analysis of VOC emissions from historic plastic and rubber materials.
Curran K, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 124, 909-918 (2016)
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Amparo Gamero et al.
Journal of chromatography. A, 1272, 1-7 (2012-12-19)
MicroVinification platforms are used for screening purposes to study aroma development in wine. These high-throughput methodologies require flavor analysis techniques that allow fast detection of a high number of aroma compounds which often appear in very low concentrations (μg/l). In
Sílvia M Rocha et al.
Journal of chromatography. A, 1252, 155-163 (2012-07-11)
Metabolomics represents an emerging issue that can aid in the diagnosis and/or prognosis of different diseases. Metabolomic study of urine is particularly interesting as it can be on the base of the developing of new faster and non-invasive methodologies. In
Johannes Kiefl et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 81-90 (2012-05-11)
The continuous interest in non-targeted profiling induced the development of tools for automated cross-sample analysis. Such tools were found to be selective or not comprehensive thus delivering a biased view on the qualitative/quantitative peak distribution across 2D sample chromatograms. Therefore
Articoli
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Protocolli
In this article, SPME-GC was successfully used to identify many volatile compounds present in the headspace over several spirits.
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
Un trial interlaboratorio ha validato l’alto livello di efficacia, affidabilità e riproducibilità di un metodo di determinazione di COV mediante HS-SPME seguita da GC/MS. Il nuovo metodo ISO 17943 con l’impiego di HS-SPME segna un progresso, in termini di sensibilità e di selettività, rispetto agli attuali metodi ufficiali in uso per questa determinazione.
Vedi tutto