57324-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS), 100 μm (PDMS)
Sinonimo/i:
SPME Assortment Kit 4, Manual
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME fiber assortment kit 4, for use with manual holder, size 24 ga
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Livello qualitativo
Misura
24 ga
Descrizione
SPME Assortment Kit 4
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lunghezza
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group flavors and odors
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 100μm polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)