Vai a
57331
Supporto per fibra SPME
for use with Non-CTC CombiPAL™ Type Autosamplers, pk of 1
Caratteristiche di sostenibilità
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
691,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NB.21
691,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pk of 1
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with Non-CTC CombiPAL™ Type Autosamplers
greener alternative category
General description
Il supporto protegge la fibra rivestita e controlla l′esposizione della fibra durante l′adsorbimento e il desorbimento dell′analita. Il supporto è riutilizzabile indefinitamente e accoglie il gruppo della fibra sostituibile. Chi utilizza questo prodotto per la prima volta deve ordinare sia il supporto sia il gruppo della fibra.
Supporto per fibra per il campionamento manuale
Una guida di profondità regolabile posiziona la fibra per il campionamento e per la corretta collocazione nella zona riscaldata della porta di iniezione della GC. È possibile bloccare la fibra nella posizione esposta.
Supporto per fibra per campionamento automatico o analisi HPLC
Usare questo supporto per fibra con un autocampionatore Varian 8100/8200 o con la nostra interfaccia SPME/HPLC. Per il funzionamento con l′autocampionatore Varian è necessario un kit di aggiornamento SPME. Per informazioni relative ai requisiti del sistema rivolgersi alla Varian Instrument Division.
Supporto per fibra per CTC CombiPAL/CombiPAL-xt e Gerstel MPS2
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Legal Information
CombiPAL is a trademark of CTC Analytics
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
573055730357302
description
for use with Non-CTC CombiPAL™ Type Autosamplers, pk of 1
description
85 μm Polyacrylate, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, white hub
description
7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, green hub
description
7 μm PDMS, Fused Silica (1 cm), needle size 24 ga, Manual Holder, pk of 3, green hub
packaging
pk of 1
packaging
pk of 3, pack of 3
packaging
pk of 3
packaging
pk of 3
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
compatibility
for use with Non-CTC CombiPAL™ Type Autosamplers
compatibility
Autosampler, for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
compatibility
Autosampler, for analyte group volatiles (MW 80-500)
compatibility
for analyte group volatiles (MW 80-500), Manual Holder
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supporto per fibra SPME
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)