Documenti fondamentali
57304
Supelco
Gruppo fibre SPME poliacrilato (PA)
greener alternative
df 85 μm(PA, for use with manual holder, needle size 24 ga
Sinonimo/i:
FIBRA SPME 3 PZ. (MANUALE), RIVESTIMENTO IN POLIACRILATO (85 µm)
Scegli un formato
3 EA
635,00 €
635,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
635,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115854
635,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
fused silica fiber
plain white hub
Livello qualitativo
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pack of 3
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PA coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group polar semivolatiles (MW 80-300)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto specifico per la tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) La microestrazione in fase solida (SPME) è una delle tecnologie verdi di preparazione del campione per l′analisi, in quanto è una tecnica di estrazione che non richiede solventi e le fibre SPME sono riutilizzabili; in più, produce una quantità minima di scarti e per questo rispecchia i principi “Prevenzione” e “Solventi e ausiliari più sicuri”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
La tecnica di microestrazione in fase solida (SPME) può essere utilizzata per l′analisi GC/MS. Aiuta a semplificare e velocizza la preparazione dei campioni. Inoltre, riduce sensibilmente il consumo di solvente durante l′estrazione.[1] Il poliacrilato viene impiegato come fase stazionaria nell′estrazione di insetticidi.[2]
Applicazioni
Il dispositivo con fibra SPME rivestita in poliacrilato (PA) è stato impiegato per il campionamento, manuale, nella microestrazione in fase solida (SPME) di insetticidi in campioni acquosi[2], di clorofenoli nei percolati di discarica[3], nell′estrazione mediante la tecnica dello spazio di testa[4]e per l′estrazione di acidi grassi liberi.[5]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R N Pereira et al.
Journal of dairy science, 91(8), 2925-2937 (2008-07-25)
The disruption of the milk fat globule membrane can lead to an excessive accumulation of free fatty acids in milk, which is frequently associated with the appearance of rancid flavors. Solid-phase microextraction and gas chromatography techniques have been shown to
Eranda Wanigasekara et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 396(1), 511-524 (2009-11-20)
Four new ionic liquids (IL) were prepared and bonded onto 5-microm silica particles for use as adsorbent in solid-phase microextraction (SPME). Two ILs contained styrene units that allowed for polymerization and higher carbon content of the bonded silica particles. Two
D Lambropoulou et al.
Fresenius' journal of analytical chemistry, 368(6), 616-623 (2001-03-07)
Two methods for the analysis of ten organophosphorus insecticides in natural waters using solid phase extraction disks containing C18 and SDB and solid phase microextraction fibers containing polyacrylate (PA) are developed. Bromophos ethyl, bromophos methyl, dichlofenthion, ethion, fenamiphos, fenitrothion, fenthion
Solid phase microextraction sampling and gas chromatography/mass spectrometry for field detection of the chemical warfare agent O-ethyl S-(2-diisopropylaminoethyl) methylphosphonothiolate (VX).
Hook, Gary L., et al.
Journal of Separation Science, 26, 1091-1096 (2003)
Céline Weyermann et al.
Forensic science international, 186(1-3), 29-35 (2009-02-17)
Determining the time since discharge of spent cartridges found on a crime scene may be very useful in firearm investigations. The potential of small calibre munitions was barely studied in the past and this work did therefore focus on that
Articoli
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Protocolli
GC Analysis of Methanol Impurity in Biodiesel on Equity®-1 after SPME using 85 µm Polyacrylate Fiber
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostra di più