57286-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (PA), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Scegli un formato
382,50 €
Prezzo di listino765,00 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
382,50 €
Prezzo di listino765,00 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SPME fiber assortment kit 2, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiali
assorted colors hub
fused silica fiber
Misura ago
23 ga
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
- 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane coating
- 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene coating
- 85μm Polyacrylate coating
Caratteristiche e vantaggi
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)