Documenti fondamentali
57219
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Scegli un formato
100 G
542,00 €
542,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
542,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
542,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
agenzia
suitable for GB 5009.253-2016
Nome Commerciale
Supelclean
Confezionamento
pkg of 100 g
Grado di funzionalizzazione
17% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
PFAS testing
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
·
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.