The SPE testing method for NDMA and NDBA recovery resembles the EPA 521 method, but it uses FID instead of MSMS detection
57144-U
Supelclean™ Coconut Charcoal SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
Carbon SPE cartidge, 6 mL
Scegli un formato
258,00 €
Scegli un formato
About This Item
258,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 2 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Gruppo funzionale matrice
charcoal bonding
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- Particle Sz.: 80/120 mesh
- Developed specifically for EPA Method 521 - "Determination of Nitrosamines in Drinking Water by Solid Phase Extraction and Capillary Column Gas Chromatography with Large Volume Injection and Chemical Ionization Tandem Mass Spectrometry (MS/MS)"
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Does the QA recovery test method adhere to EPA method 521?
1 risposta-