57127-U
Provetta Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE
bed wt. 1 g, volume 12 mL, pk of 20
Sinonimo/i:
Carbon SPE cartdige, 12 mL
Scegli un formato
223,00 €
Scegli un formato
About This Item
223,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Nome Commerciale
Supelclean™
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
100 m2/g
Volume
12 mL
Gruppo funzionale matrice
carbon phase
Dimensione particelle
120-400 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
- Area di superficie: 100 m2/g; Dimensione particelle: reticolo 120/400
- Estrema affinità per i composti organici polari e non polari provenienti da matrici polari e non polari quando viene utilizzato in condizioni di fase inversa.
- Superficie in carbonio composta da strutture ad anelli esagonali, collegate tra loro e stratificate in fogli grafitici.
- La natura non porosa della fase di carbonio consente una rapida processazione; l′adsorbimento non richiede la dispersione degli analiti nei pori della fase solida.
- Alcuni ricercatori indipendenti considerano ENVI-Carb estremamente utile per la rapida preparazione di campioni di oltre 200 pesticidi provenienti da varie matrici, tra cui acque freatiche, frutti e ortaggi.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.