Documenti fondamentali
54259-U
Supelco
Large Volume SPE Reservoir
PTFE body, for use with 6 mL polypropylene SPE tubes, volume 25 mL, pk of 3
Scegli un formato
3 EA
241,00 €
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
241,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PTFE body
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 3
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
25 mL
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 6 mL polypropylene SPE tubes
Descrizione generale
Large volume SPE reservoirs are designed to increase the head space volume of standard polypropylene SPE tubes. Because these reservoirs are designed to connect directly to the mouth of the SPE tube, they are ideal for gravity applicatioins where increased headspace volume is required.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)