Documenti fondamentali
57117
Supelco
Provetta Supelclean LC-18 SPE
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
Scegli un formato
20 EA
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
271,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 2 g
Confezionamento
pk of 20
Grado di funzionalizzazione
~11.5% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
12 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Paulo Vale
Life sciences in space research, 19, 1-12 (2018-11-30)
The chain-forming dinoflagellate Alexandrium catenella was grown with LED or fluorescent light. With LED light, the pool of mycosporine-like amino acids (MAAs) with strong antioxidant properties, such as mycosporine-glycine and palythene, was reduced in comparison to fluorescent light. The conjugated
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.