Connetti rapidamente due pezzi di tubi di silice fusa aventi lo stesso diametro o diametri differenti senza bisogno di utensili. La connessione a perfetta tenuta che si crea è ideale per la connessione di una precolonna o di una linea di trasferimento, per riparare una colonna rotta o per connettere tra loro due colonne (con la stessa fase o due fasi diverse). Silanizzato per garantire una superficie interna inerte. Da utilizzare con tubi in silice fusa aventi diametro interno compreso tra 0,10 e 0,53 mm.
Altre note
Disponiamo di una varietà di accessori per cromatografia, incluse le siringhe analitiche
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Archives of environmental contamination and toxicology, 42(1), 118-126 (2001-11-14)
To examine the influence of diet and age on organochlorine contaminant (OC) concentrations in two closely related ringed seal (Phoca hispida) populations enantiomeric fractions (EFs) of chiral contaminants and stable isotopes of nitrogen (delta15N) and carbon (delta13C) were measured along
Journal of chemical ecology, 19(10), 2395-2410 (1993-10-01)
A bioassay system was developed that permits the testing of various substrates for biological activity in a flight tunnel, while simultaneously collecting a portion of the volatiles from the attractive source for subsequent chemical identification and quantification. Bioassays of the
Domande
Recensioni
★★★★★ Nessuna valutazione