Documenti fondamentali
Z255998
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 1/4 in. × 1 in.
Sinonimo/i:
vacuum tubing
Scegli un formato
10 FT
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 FT
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
heavy wall
Confezionamento
pkg of 10 feet
D.I. × D.E. tubo
1/4 in. × 1 in.
Misura parete
3/8 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3