Documenti fondamentali
55506-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Sinonimo/i:
QuEChERS
Scegli un formato
50 EA
228,00 €
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
228,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
228,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Nome del prodotto
Supel QuE, Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel
Composizione
Discovery® DSC-18, 300 mg
Z-Sep, 120 mg
Confezionamento
pk of 50
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL , Shaker Compatible
Gruppo funzionale matrice
zirconia-based phase
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with most QuEChERS shakers
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Altre note
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Note legali
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Supel™ QuE Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Supelco
55442-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Citrate Extraction Tube, pk of 50, suitable for EN 15662
Supelco
55227-U
Supel QuE
Martina Rejtharová et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 35(2), 233-240 (2017-10-06)
A sensitive and robust confirmatory method for determination of steroid esters in blood serum is essential for reliable monitoring of possible illegal use of steroid hormones as growth promoters in meat production. A previously used sample preparation methodology was improved.
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Piotr Kaczynski et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 139, 124-131 (2017-01-28)
Highly toxic insecticides (HTIs) belonging to different chemical groups are dangerous to pollinating organisms, even in sublethal doses. An important objective of this study was to develop a method to determine over fifty HTIs at very low concentrations in the