Documenti fondamentali
55442-U
Supelco
Supel QuE Verde QuEChERS tube
Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Sinonimo/i:
QuEChERS
Scegli un formato
50 EA
243,00 €
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
243,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
243,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Nome del prodotto
Supel QuE, Tube, centrifuge tube volume 15 mL, pack of 50 ea
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel
Composizione
magnesium sulfate, 1200 mg
Supelclean ENVI-Carb Y, 80 mg
Supelclean PSA, 400 mg
Z-Sep+, 480 mg
Confezionamento
pack of 50 ea
tecniche
QuEChERS: suitable
Volume provetta da centrifuga
15 mL
Gruppo funzionale matrice
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
L′estrazione in fase solida dispersiva (dSPE), spesso indicata come metodo "QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe cioè rapido, facile, economico, efficace, robusto e sicuro), consiste in una moderna tecnica di preparazione che sta diventando sempre più popolare nell'area dell'analisi multiresiduale di pesticidi in prodotti alimentari e agricoli.
Utilizzando il metodo QuEChERS, i campioni alimentari/agricoli vengono estratti con un solvente miscibile con acqua (per es. acetonitrile), in presenza di elevate quantità di sali (per es. cloruro di sodio e solfato di magnesio) e/o di agenti tampone (per es. citrato) per indurre la separazione in fase liquida e per stabilizzare i pesticidi sensibili agli acidi e alle basi. Dopo agitazione e centrifugazione, un'aliquota della fase organica viene sottoposta ad ulteriore purificazione mediante SPE. A differenza dei metodi tradizionali che ricorrono alle colonnine per SPE, nella SPE dispersiva, la purificazione è facilitata perché si mescolano matrici per SPE sfuse (ad esempio, Supelclean PSA, ENVI-Carb e/o Discovery DSC-18) con l'estratto. Dopo la purificazione del campione, la miscela viene centrifugata e il supernatante risultante può essere analizzato direttamente o sottoposto a un ulteriore trattamento secondario prima dell'analisi.
Supelco è in grado di fornire una linea di flaconi e provette da centrifuga contenenti quantità predeterminate di sali e assorbenti per SPE, in supporto alle metodiche attualmente più utilizzate.
Compatibilità
Designed to provide high recovery all pesticides, including problematic planar pesticides, in samples containing high levels of chlorophyll (e.g. cannabis, spinach, lettuce, oregano, etc.). Ideal for cleanup of extract after initial food extraction and phase partitioning.
Note legali
AOAC is a registered trademark of AOAC International
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Supel™ QuE PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 1, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55174-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55511-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA Tube, pack of 100, AOAC® 2007.01
Supelco
55287-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55506-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55466-U
Supel QuE
Articoli
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
A precise U/HPLC-MS/MS method with QuEChERS extraction for the analysis of glyphosate, glufosinate, and AMPA in green tea.
Contenuto correlato
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La gascromatografia, tecnica che consente di separare composti volatili in fase gassosa, trova applicazione nel controllo qualità di svariati settori industriali.