Documenti fondamentali
55068
Peek adapter 10-32 TO M6, .020 in. hole
Sinonimo/i:
Tubing Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK adapter
Descrizione
for chromatography applications
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
1000 psi max. pressure (69 bar)
Vol. di lavaggio dell’adattatore
0.30 μL
Diametro foro
0.020 in. (0.50 mm)
Raccordi
10-32 female for 1/16 in. O.D. tubing (fingertight fitting included)
M6 female
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)