Documenti fondamentali
58630
Flangeless Fittings Kit (Upchurch)
Scegli un formato
1 EA
266,00 €
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
266,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Altre note
All fittings are 1/4-28 unless otherwise indicated.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Flangeless ferrules, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless ferrules, 1/8 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/16 in. 10 ea
  • Flangeless nuts, 1/8 in. 10 ea
  • Unions with fittings, 1/16 in. 2 ea
  • Unions with fittings, 1/8 in. 2 ea
  • Tee with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Tee with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/16 in. 1 ea
  • Cross with fittings, 1/8 in. 1 ea
  • Unions, metric M6 2 ea
  • Unions, standard 1/4−28 2 ea
  • Luer fittings, female 2 ea
  • Luer fittings, male 2 ea
  • Metric adapters, 1/4−28 to M6 2 ea
Vedi tutto (15)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5