Documenti fondamentali
842197
Adapter for HPLC Columns, 1/4-28 to 10-32
PEEK, pkg of 1 ea
Sinonimo/i:
TSKgel® Adapter, PEEK
Scegli un formato
1 EA
30,20 €
30,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
30,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
30,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Adapter, 1/4-28 to 10-32, PEEK, PEEK, pkg of 1 ea
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 42197
tecniche
HPLC: suitable
Raccordi
for 1/4-28 A
for 10-32 B
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)