Documenti fondamentali
54333-U
Supelco
Tubo Supelclean LC-Florisil® per SPE
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
30 EA
174,50 €
174,50 €
Prezzo di listino349,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
174,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
174,50 €
Prezzo di listino349,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PTFE frit
glass hardware
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Supelclean LC-Florisil® SPE tube is commonly used in environmental analysis to reduce leachables from PP hardware and PE frits.
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sephadex® LH-20 Cytiva 17-0090-01, pack of 100 g
GE17-0090-01
Sephadex® LH-20