Documenti fondamentali
54216-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 SPE Tube
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb), bed B 500 mg (Supelclean LC-NH2), volume 20 mL, pk of 20
Sinonimo/i:
Envicarb/NH2 SPE Tube
Scegli un formato
20 EA
271,00 €
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
271,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
271,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed A, 500 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean LC-NH2)
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
20 mL
Gruppo funzionale matrice
aminopropyl phase
carbon phase
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & LC-NH2 (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean LC-NH2 is an aminopropyl phase that retains fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars common in food matrices
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.