Documenti fondamentali
DWKBWP0500P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
BWP0500P
Scegli un formato
10 EA
53,50 €
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
53,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121818
NACRES:
NB.43
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BWP0500P
Capacità
500 mL
Applicazioni
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)