Documenti
53323-U
Supelco
Ascentis® Express Peptide 160 Å ES-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Colonna HPLC Ascentis® peptidi Express ES- C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
90 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å
operating pH range
1-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne Ascentis ES-C18 per peptidi espressi sono concepite specificamente per la separazione di composti a più alto peso molecolare come peptidi e piccole proteine. Queste colonne contengono particelle in tecnologia avanzata Fused-Core che hanno pori più larghi (160 Å contro i 90 Å di una colonna Ascentis Express standard), legate con ligandi C18 protetti stericamente per garantire extra stabilità (ES) a pH molto basso (< 1) e alte temperature (fino a 100 ºC). Questo espande notevolmente la gamma di applicazione per le colonne Ascentis Express.
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Meiyun Shi et al.
Journal of separation science, 38(8), 1351-1357 (2015-01-30)
The pentapeptide thymopentin (Arg-Lys-Asp-Val-Tyr, RKDVY) corresponds to amino acids 32-36 of the 49 amino acid immunomodulatory polypeptide, thymopoietin, whose biological activity is partially reproduced. Thymopentin is widely used in the clinic and represents a promising target for drug design but
E Lesellier
Journal of chromatography. A, 1266, 34-42 (2012-11-03)
The recent introduction of new stationary phases for liquid chromatography based on superficially porous particles, called core-shell or fused-core, dramatically improved the separation performances through very high efficiency, due mainly to reduced eddy diffusion. However, few studies have evaluated the
C Gröer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 100, 393-401 (2014-09-15)
Cytochrome P450 (CYP) enzymes and UDP-glucuronosyltransferases (UGT) are major determinants in the pharmacokinetics of most drugs on the market. To investigate their impact on intestinal and hepatic drug metabolism, we developed and validated quantification methods for nine CYP (CYP1A2, CYP2B6
Articoli
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.