52739-U
Discovery® DSC-WCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Scegli un formato
399,00 €
Scegli un formato
About This Item
399,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
carboxypropyl bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacità
0.15 meq/g total capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Descrizione generale
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
- A polymerically bonded, ethylenediamine triacetic acid phase with a pKa of 4.8
- Counter ion is Na+
- Ion exchange capacity is ∼ 0.15 meq/g
- Carries a negative charge at pH 6.8 or above
- A pH of 2.8 or below neutralizes this phase for easier elution of strong cationic analytes that are neutralized only at extreme basic conditions
- Typically used when dealing with very strong cationic (high pKa) compounds that may be irreversibly retained on strong cation exchangers
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.