Documenti fondamentali
505595
Supelco
Supelclean LC-WCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Scegli un formato
108 EA
237,30 €
237,30 €
Prezzo di listino339,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
108 EA
237,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
237,30 €
Prezzo di listino339,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Matrice
silica gel
Gruppo funzionale matrice
WCX phase
carboxylic acid, Na+ counterion
Diametro
40-45 μm
Dimensione pori
60 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
ion exchange
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  2. What is the frit material in Product 505595, Supelclean™ LC-WCX SPE Tube?
    1 risposta
    1. The frit is polyethylene with 20/40 micron pore size.
      Utile?
  3. When using Product 505595, Supelclean™ LC-WCX SPE Tube, what is the capacity of this packing?
    1 risposta
    1. The meq/gram capacity is not known and will have to be determined for your specific application.
      Utile?
  4. What type of compounds is Product 505595, Supelclean™ LC-WCX SPE Tube, suitable for?
    1 risposta
    1. This cartridge is used for weak cations, amines, antibiotics, drugs, amino acids, catecholamines, nucleic acid bases, nucleosides, and surfactants.