Documenti fondamentali
52685-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
Scegli un formato
108 EA
273,00 €
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
108 EA
273,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
273,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacità
0.8 meq/g total capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
Descrizione generale
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, benzene sulfonic acid functional group, pKa (< 1.0)
  • Counter ion is H+
  • Silica support allows for use with very organic solvents (no shrinking/swelling)
  • Excellent capacity (0.8 meq/g) for cleaning up solution phase combinatorial chemistry reactions (removing target molecules from reaction by-products and excess reagents)
  • The presence of the benzene ring offers some mixed-mode capabilities (hydrophobic interactions) that should be considered when extracting cations from aqueous matrices
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.