Documenti fondamentali
52638-U
Supelco
Discovery® DSC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Scegli un formato
30 EA
230,00 €
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
230,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
pKa 
9.8
Capacità
~0.43 meq/g capacity
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
normal phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Normal phase or Anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Polymerically bonded, aminopropyl phase that is very polar in nature (hydrogen bonding) allowing for both normal phase and ion exchange applications
  • A weak anion exchanger with a pKa of 9.8. At pH 7.8 or below, the functional groups are positively charged
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.43 meq/g.
  • Allows the rapid release of very strong anions such as sulfonic acids that may be retained irreversibly by strong anion exchangers
  • Can be used in some reversed-phase applications (due to ethyl spacer); however, it is predominately used as an ion-exchange or normal phase sorbent due to its polar nature
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>464.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 240 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.