Documenti fondamentali
52613-U
Supelco
Discovery® DSC-18Lt SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinonimo/i:
Discovery® DSC-18Lt, PK54 3ML 500 mg
Scegli un formato
54 EA
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
54 EA
235,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene tube
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
Grado di funzionalizzazione
11% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octadecyl (11 %C), endcapped
  • Increased retention for moderately polar hydrophobic molecules
  • Used to elute very large hydrophobic molecules that are too strongly retained on DSC-18.
  • Offers opportunity to differentiate between drug metabolites in bioanalysis applications
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic compounds using weaker organic solvents at lower volumes
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC