Documenti fondamentali
509272
SGE Microvolume Syringe
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
Scegli un formato
1 EA
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
120,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26 ga
Descrizione
Plunger-in-needle syringe
Caratteristiche
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 000570
Lungh. × D.E. ago
70 mm × 0.47 mm
Volume
1 μL
Descrizione generale
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)