Documenti fondamentali
26200-U
Siringa Hamilton®, serie 700, ago fisso
75N, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 75N, 5UL,PT#2, 26S GA
Scegli un formato
1 EA
67,80 €
67,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
67,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
67,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26s ga (bevel tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 2
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 87900
Lungh. ago
51 mm (2 in.)
Volume
5 μL
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)