Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
SGE Microvolume Syringe
Products
Categoria del prodotto
syringes (7)
Produttore
Lunghezza (mm)
Diam. est. (mm)
Volume (µL)
Forma dell'ago
Taglio della confezione
Gauge
Filtra i prodotti
Showing 1-7 of 7
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
509221
SGE Microvolume Syringe,
1BR-5, Plunger-in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
24411
SGE Microvolume Syringe,
5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
24401
SGE Microvolume Syringe,
0.5BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
24408
SGE Microvolume Syringe,
1BR-7, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
24400
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
509140
SGE Microvolume Syringe,
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Espandi
Visualizza i prezzi
509272
SGE Microvolume Syringe,
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm